Imprimer
3-Méthyl-1-phényl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2011-25G M2011-5G
TCIAM2011-25GEA 37.4 EUR
TCIAM2011-25G TCIAM2011-5G
3-Méthyl-1-phényl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-1-phényl-3-pentanol
Formule: C₁₂H₁₈O
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00021825
Numéro CAS: 10415-87-9
EINECS: 233-889-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %