Imprimer
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2009-25G M2009-100G
TCIAM2009-25GEA 69.3 EUR
TCIAM2009-25G TCIAM2009-100G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6
Merck Index: 14,05938
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51234bd601b9d2ce156f19b1bd9bfa3fa59a59c4&vid=51234bd601b9d2ce156f19b1bd9bfa3fa59a59c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C