Imprimer
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M2005-1G M2005-5G
TCIAM2005-1GEA 42.9 EUR
TCIAM2005-1G TCIAM2005-5G
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
Formule: C₁₁H₂₂NO₆P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11112180
Numéro CAS: 67881-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %