Methyl-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride
M1987-1G
M1987-5G
TCIAM1987-1GEA
85.8
EUR
TCIAM1987-1G
TCIAM1987-5G
Methyl-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture)
Formule:
C₉H₁₇NO₂ MW: 207.70 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03093748 Numéro CAS: 54640-02-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |