Imprimer
7-Methoxy-4-quinolinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1966-1G M1966-5G
TCIAM1966-1GEA 62.7 EUR
TCIAM1966-1G TCIAM1966-5G
7-Methoxy-4-quinolinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
7-Methoxy-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00169015
Numéro CAS: 82121-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %