Imprimer
Medroxyprogesterone acetate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1964-1G M1964-5G
TCIAM1964-1GEA 41.8 EUR
TCIAM1964-1G TCIAM1964-5G
Medroxyprogesterone acetate ≥93.0% (par GC)
Medroxyprogesterone acetate
Formule: C₂₄H₃₄O₄
Numéro MDL: MFCD00010483
Numéro CAS: 71-58-9
EINECS: 200-757-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +51.0 deg (C=1, Dioxane)