Imprimer
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
M1938-1G M1938-5G
TCIAM1938-1GEA 71.5 EUR
TCIAM1938-1G TCIAM1938-5G
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD03788748
Numéro CAS: 104641-59-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)