Imprimer
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
M1937-1G M1937-5G
TCIAM1937-1GEA 58.3 EUR
TCIAM1937-1G TCIAM1937-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (par GC)
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD03788747
Numéro CAS: 104641-60-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1, CHCl3)