Imprimer
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1920-25G M1920-5G
TCIAM1920-25GEA 211 EUR
TCIAM1920-25G TCIAM1920-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Formule: C₁₇H₂₁N₃O
Numéro MDL: MFCD02071496
Numéro CAS: 74852-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %