4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester, 4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate
M1885-1G
M1885-5G
TCIAM1885-1GEA
101
EUR
TCIAM1885-1G
TCIAM1885-5G
4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par GC)
4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₁₁H₁₅F₃O₄SSi |
Numéro CAS:
556812-41-0 ONU: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |