Imprimer
3-Méthoxy-2-(triméthylsilyl)phényle trifluorométhanesulfonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1884-1G M1884-5G
TCIAM1884-1GEA 104 EUR
TCIAM1884-1G TCIAM1884-5G
3-Méthoxy-2-(triméthylsilyl)phényle trifluorométhanesulfonate ≥95.0% (par GC)
3-Méthoxy-2-(triméthylsilyl)phényle trifluorométhanesulfonate
Formule: C₁₁H₁₅F₃O₄SSi
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566916
Numéro CAS: 217813-03-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %