Imprimer
2-Méthyl-6-(triméthylsilyl)phényle trifluorométhanesulfonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid 2-Methyl-6-(trimethylsilyl)phenyl Ester, 2-Methyl-6-(trimethylsilyl)phenyl Triflate, 6-(Trimethylsilyl)-o-tolyl Trifluoromethanesulphonate
M1883-1G M1883-5G
TCIAM1883-1GEA 201 EUR
TCIAM1883-1G TCIAM1883-5G
2-Méthyl-6-(triméthylsilyl)phényle trifluorométhanesulfonate ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-6-(triméthylsilyl)phényle trifluorométhanesulfonate
Formule: C₁₁H₁₅F₃O₃SSi
MW: 312.38 g/mol
Numéro CAS: 556812-44-3
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %