4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-(Trimethylsilyl)-p-tolyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester, 4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate, 4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate
M1882-1G
M1882-5G
TCIAM1882-1GEA
116
EUR
TCIAM1882-1G
TCIAM1882-5G
4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₁₁H₁₅F₃O₃SSi MW: 312.38 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD10566914 Numéro CAS: 262373-15-9 ONU: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |