Imprimer
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-sulphamoylbenzoate, 2-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-(Aminosulphonyl)benzoate, 2-(Aminosulphonyl)benzoic acid Methyl Ester, 2-sulphonamidobenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-sulphonamidobenzoate
M1866-25G M1866-500G
TCIAM1866-25GEA 25.3 EUR
TCIAM1866-25G TCIAM1866-500G
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate ≥98.0% (sur base azote total)
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₉NO₄S
MW: 215.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009808
Numéro CAS: 57683-71-3
EINECS: 260-903-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C