Imprimer
1-Methyl-L-aspartate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Asp-OMe, (S)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, L-Aspartic acid 1-methyl ester
M1859-1G M1859-5G
TCIAM1859-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1859-1G TCIAM1859-5G
1-Methyl-L-aspartate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-L-aspartate
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147.13 g/mol
Point de fusion: 186°C
Numéro MDL: MFCD00080289
Numéro CAS: 17812-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation (value) 33.0 to 38.0 deg
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=0.5, H2O)