Imprimer
2,5-Anhydro-1,4-didésoxy-3-thiopentitol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1841-1G M1841-5G
TCIAM1841-1GEA 34.1 EUR
TCIAM1841-1G TCIAM1841-5G
2,5-Anhydro-1,4-didésoxy-3-thiopentitol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2,5-Anhydro-1,4-didésoxy-3-thiopentitol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₅H₁₀OS
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD01632596
Numéro CAS: 57124-87-5
EINECS: 260-572-4
ONU: 3336
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %