Imprimer
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1825-25G M1825-5G
TCIAM1825-25GEA 323 EUR
TCIAM1825-25G TCIAM1825-5G
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (par GC)
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde
Formule: C₆H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 90°C
Numéro CAS: 57620-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %