Imprimer
Methyltri-n-octylammonium Hydrogen sulphate ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-octylmethylammonium Hydrogen Sulphate, N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium hydrogensulphate
M1457-1G M1457-5G
TCIAM1457-1GEA 47.3 EUR
TCIAM1457-1G TCIAM1457-5G
Methyltri-n-octylammonium Hydrogen sulphate ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyltri-n-octylammonium Hydrogen sulphate
Formule: C₂₅H₅₅NO₄S
MW: 465.78 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095545
Numéro CAS: 59158-14-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %