Isopropyl 3-mercaptopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Mercaptopropionic Acid Isopropyl Ester
M1435-25G
M1435-5G
TCIAM1435-25GEA
115
EUR
TCIAM1435-25G
TCIAM1435-5G
Isopropyl 3-mercaptopropionate ≥98.0% (par GC)
Isopropyl 3-mercaptopropionate
Formule:
C₆H₁₂O₂S MW: 148.22 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00040066 Numéro CAS: 7383-64-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |