Imprimer
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1422-25ML M1422-500ML
TCIAM1422-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM1422-25ML TCIAM1422-500ML
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥99.0% (par GC)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₃₀N₂
Numéro MDL: MFCD00075535
Numéro CAS: 6864-37-5
EINECS: 229-962-1
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %