Imprimer
5-Methyluridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
M1405-1G M1405-25G M1405-5G
TCIAM1405-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1405-1G TCIAM1405-25G TCIAM1405-5G
5-Methyluridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methyluridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₆
MW: 258.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006535
Numéro CAS: 1463-10-1
EINECS: 215-973-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O)