Imprimer
3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DIM, 3,3'-Diindolylmethane
M1399-25G M1399-5G
TCIAM1399-25GEA 170 EUR
TCIAM1399-25G TCIAM1399-5G
3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98.0% (sur base azote total)
3,3'-Méthylènebis(1H-indole)
Formule: C₁₇H₁₄N₂
MW: 246.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00195766
Numéro CAS: 1968-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 171.0 deg-C