Imprimer
6-Methoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1398-25G M1398-5G
TCIAM1398-25GEA 201 EUR
TCIAM1398-25G TCIAM1398-5G
6-Methoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
6-Methoxy-4-methylcoumarin
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00635101
Numéro CAS: 6295-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency