Imprimer
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-Carbomethoxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin, 5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenyl-21H,23H-porphine
M1338-1G M1338-100MG
TCIAM1338-1GEA 620 EUR
TCIAM1338-1G TCIAM1338-100MG
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin ≥90.0% (par HPLC)
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin
Formule: C₄₆H₃₂N₄O₂
Numéro MDL: MFCD02093480
Numéro CAS: 119730-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 411.0 to 415.0 nm (methanol)
Absorbance (E1%1cm) min. 6000 (methanol, 411 to 415nm)