Imprimer
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 127 EUR
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (par GC)
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formule: C₄H₁₀S₃
Point d'ébullition: 138°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004893
Numéro CAS: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %