Imprimer
Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-Hydroxy-6-methylbenzoate, 2-Hydroxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, 6-Methylsalicylic Acid Ethyl Ester
M1283-25G M1283-5G
TCIAM1283-25GEA 349 EUR
TCIAM1283-25G TCIAM1283-5G
Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-6-methylsalicylate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD01194299
Numéro CAS: 6555-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C