(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl N-(Triethylammoniosulphonyl)carbamate, Burgess Reagent
M1279-1G
M1279-25G
M1279-5G
TCIAM1279-1GEA
41.8
EUR
TCIAM1279-1G
TCIAM1279-25G
TCIAM1279-5G
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt ≥97.0% (sur base azote total)
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S MW: 238.30 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077815 Numéro CAS: 29684-56-8 Merck Index: 14,01502 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 74.0 to 80.0 deg-C |