Imprimer
(+/-)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (+/-)-Naproxen, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (+/-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
M1220-25G M1220-5G
TCIAM1220-25GEA 205 EUR
TCIAM1220-25G TCIAM1220-5G
(+/-)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(+/-)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00439456
Numéro CAS: 23981-80-8
EINECS: 245-969-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6efc0b3d97c7d4eb2540c5be4b0bd3a6f0076e57&vid=6efc0b3d97c7d4eb2540c5be4b0bd3a6f0076e57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity