Ethyl-4-methoxycinnamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-Methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, (E)-Ethyl p-methoxycinnamate, (E)-Ethyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl 3-(4-Methoxyphenyl)acrylate, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic Acid Ethyl Ester
M1204-25G
M1204-5G
TCIAM1204-25GEA
272
EUR
TCIAM1204-25G
TCIAM1204-5G
Ethyl-4-methoxycinnamate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-methoxycinnamate
Formule:
C₁₂H₁₄O₃ Point d'ébullition: 187°C |
Numéro MDL:
MFCD00026906 Numéro CAS: 24393-56-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |