Imprimer
2,4,6-Triméthylbenzènesulfonohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1198-25G M1198-5G
TCIAM1198-25GEA 234 EUR
TCIAM1198-25G TCIAM1198-5G
2,4,6-Triméthylbenzènesulfonohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Triméthylbenzènesulfonohydrazide
Formule: C₉H₁₄N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00007585
Numéro CAS: 16182-15-3
EINECS: 240-319-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 97.0 %