Imprimer
2,4,6-Triméthyl-1,3-benzènedisulfonyle dichlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenedisulphonyl Dichloride, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-disulphonyl dichloride
M1186-25G M1186-5G
TCIAM1186-25GEA 597 EUR
TCIAM1186-25G TCIAM1186-5G
2,4,6-Triméthyl-1,3-benzènedisulfonyle dichlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Triméthyl-1,3-benzènedisulfonyle dichlorure
Formule: C₉H₁₀Cl₂O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00009796
Numéro CAS: 68985-08-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C