Imprimer
Ethyl 2-Methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-methoxy-6-methylbenzoate, 2-Methoxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
M1120-25G M1120-5G
TCIAM1120-25GEA 503 EUR
TCIAM1120-25G TCIAM1120-5G
Ethyl 2-Methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00191666
Numéro CAS: 6520-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %