Imprimer
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine dihydrochloride
M1107-1G M1107-5G
TCIAM1107-1GEA 172 EUR
TCIAM1107-1G TCIAM1107-5G
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 164°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191461
Numéro CAS: 139015-33-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=10, EtOH)