Imprimer
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
M1096-25G M1096-5G
TCIAM1096-25GEA 759 EUR
TCIAM1096-25G TCIAM1096-5G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (par GC)
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00191665
Numéro CAS: 172478-00-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %