(2E)-3-[4-Méthoxy-2-(3-octanyl)phényl]acrylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-Methoxycinnamic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 4-Methoxycinnamic Acid Octyl Ester, Octinoxate, Octyl 4-Methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
M1082-25ML
M1082-500ML
M1082-100ML
TCIAM1082-25MLEA
20.9
EUR
TCIAM1082-25ML
TCIAM1082-500ML
TCIAM1082-100ML
(2E)-3-[4-Méthoxy-2-(3-octanyl)phényl]acrylate ≥97.0% (par GC)
(2E)-3-[4-Méthoxy-2-(3-octanyl)phényl]acrylate
Formule:
C₁₈H₂₆O₃ Point d'éclair: 193°C |
Numéro MDL:
MFCD00072582 Numéro CAS: 5466-77-3 EINECS: 226-775-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |