Imprimer
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0993-1ML M0993-5ML
TCIAM0993-1MLEA 0 EUR
TCIAM0993-1ML TCIAM0993-5ML
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₆
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00049124
Numéro CAS: 13172-91-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %