Imprimer
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0987-25ML M0987-5ML
TCIAM0987-25MLEA 372 EUR
TCIAM0987-25ML TCIAM0987-5ML
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (par GC)
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00144828
Numéro CAS: 104678-18-4
ONU: 2734
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %