Imprimer
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% ∼4.8 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
M0981-25ML M0981-500ML
TCIAM0981-25MLEA 23.1 EUR
TCIAM0981-25ML TCIAM0981-500ML
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% ∼4.8 mol/L dans l'eau
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5baf5020a54b72aaaf54d050d5921b2e39b988cc&vid=c9237959ddf14f168b50ddcf52335216f697359a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 49.0 to 55.0 w/w%