Imprimer
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0964-1ML M0964-5ML
TCIAM0964-1MLEA 101 EUR
TCIAM0964-1ML TCIAM0964-5ML
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00221492
Numéro CAS: 1767-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&vid=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (neat)