Imprimer
1-Methyl-4-(methylsulfanyl)benzol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
M0949-10G M0949-25G
TCIAM0949-10GEA 55 EUR
TCIAM0949-10G TCIAM0949-25G
1-Methyl-4-(methylsulfanyl)benzol ≥98.0% (par GC)
1-Methyl-4-(methylsulfanyl)benzol
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00008560
Numéro CAS: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %