Imprimer
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0908-10ML M0908-25ML
TCIAM0908-10MLEA 73.7 EUR
TCIAM0908-10ML TCIAM0908-25ML
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 111°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00003174
Numéro CAS: 67004-64-2
EINECS: 266-538-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %