Imprimer
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, 3-Methylenedihydrofuran-2(3H)-one
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0907-1G M0907-25G M0907-5G
TCIAM0907-1GEA 30.8 EUR
TCIAM0907-1G TCIAM0907-25G TCIAM0907-5G
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (par GC) stabilisé
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005407
Numéro CAS: 547-65-9
EINECS: 208-931-6
Merck Index: 14,06062
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %