Imprimer
DL-O-Methylserine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-3-methoxypropanoic acid
M0888-1G M0888-5G
TCIAM0888-1GEA 110 EUR
TCIAM0888-1G TCIAM0888-5G
DL-O-Methylserine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-O-Methylserine
Formule: C₄H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00037773
Numéro CAS: 19794-53-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %