Methylthiomethyl p-Tolyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0875-25G
M0875-5G
TCIAM0875-25GEA
429
EUR
TCIAM0875-25G
TCIAM0875-5G
Methylthiomethyl p-Tolyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Methylthiomethyl p-Tolyl sulphone
Formule:
C₉H₁₂O₂S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00010750 Numéro CAS: 59662-65-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 85.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |