Imprimer
(±)-3-Méthyl-2-pentanol mixture of diasteroisomers 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2-pentanol
M0850-25ML M0850-5ML
TCIAM0850-25MLEA 277 EUR
TCIAM0850-25ML TCIAM0850-5ML
(±)-3-Méthyl-2-pentanol mixture of diasteroisomers 95,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-3-Méthyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 134
Point de fusion: -85
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00004528
Numéro CAS: 565-60-6
EINECS: 209-281-6
ONU: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79bab33d046bbf6f6f3b0ac396e26b88f280e512&vid=79bab33d046bbf6f6f3b0ac396e26b88f280e512&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)