Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
M0846-25ML
M0846-5ML
TCIAM0846-25MLEA
135
EUR
TCIAM0846-25ML
TCIAM0846-5ML
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate ≥97.0% (par GC)
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 85°C Point d'éclair: 106°C |
Numéro MDL:
MFCD00009752 Numéro CAS: 51856-79-2 EINECS: 257-478-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |