Imprimer
2-Méthyl-3-butènenitrile ≥75.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0840-25ML M0840-500ML
TCIAM0840-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0840-25ML TCIAM0840-500ML
2-Méthyl-3-butènenitrile ≥75.0% (par GC)
2-Méthyl-3-butènenitrile
Formule: C₅H₇N
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00042634
Numéro CAS: 16529-56-9
EINECS: 240-596-1
ONU: 3273
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %