Imprimer
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
M0812-1G M0812-5G
TCIAM0812-1GEA 127 EUR
TCIAM0812-1G TCIAM0812-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (par GC)
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00042840
Numéro CAS: 62462-05-9
EINECS: 263-553-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %