Imprimer
10-Methyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Methyl-9-acridone, 10-Methylacridin-9(10H)-one
M0792-25G M0792-5G
TCIAM0792-25GEA 429 EUR
TCIAM0792-25G TCIAM0792-5G
10-Methyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (sur base azote total)
10-Methyl-9(10H)-acridone
Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005024
Numéro CAS: 719-54-0
EINECS: 211-948-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 207.0 deg-C