Imprimer
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
M0754-25ML M0754-5ML
TCIAM0754-25MLEA 292 EUR
TCIAM0754-25ML TCIAM0754-5ML
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine
Formule: C₄H₁₁NS
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00041898
Numéro CAS: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %